Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Nitroacétanilide

Attention
Synonyms: N-(4-Nitrophenyl)acetamide

038239-100G
FLUO038239-100GEA 0 EUR InStock
FLUO038239-100G
4'-Nitroacétanilide
4'-Nitroacétanilide


Formule: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 409 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007303
Numéro CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité