Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-iodoanisole

Synonyms: 2-Bromo-4-iodo-1-methoxybenzene

038609-1G
FLUO038609-1GEA 0 EUR InStock
FLUO038609-1G
2-Bromo-4-iodoanisole
2-Bromo-4-iodoanisole


Formule: C₇H₆BrIO
MW: 312,9304 g/mol
Numéro MDL: MFCD03425935
Numéro CAS: 182056-39-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité