4'-Acetamidobiphenyl-3-carboxylic acid
039839-1G
FLUO039839-1GEA 0 EUR InStock
FLUO039839-1G
4'-Acetamidobiphenyl-3-carboxylic acid
4'-Acetamidobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD06802363
Numéro CAS: 893737-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité