Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Ethynyltoluene

Synonyms: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene

040032-5G
FLUO040032-5GEA 0 EUR InStock
FLUO040032-5G
3-Ethynyltoluene
3-Ethynyltoluene


Formule: C₉H₈
MW: 116,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318174
Numéro CAS: 766-82-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité