Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acétyl-2-thiazoline

Synonyms: 1-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)ethanone

040066-5G
FLUO040066-5GEA 0 EUR InStock
FLUO040066-5G
2-Acétyl-2-thiazoline
2-Acetyl-2-thiazoline


Formule: C₅H₇NOS
MW: 129,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209496
Numéro CAS: 29926-41-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité