Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-4-Hydroxy-D(+)-proline

Synonyms: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline

040068-5G
FLUO040068-5GEA 0 EUR InStock
FLUO040068-5G
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline


Formule: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005252
Numéro CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité