Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthynylanisole

Synonyms: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene

040076-5G
FLUO040076-5GEA 0 EUR InStock
FLUO040076-5G
4-Éthynylanisole
4-Éthynylanisole


Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00168815
Numéro CAS: 768-60-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité