Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(-)-Acide aspartique

Synonyms: D-Aminosuccinic acid, D(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-Aspartic acid, (R)-()-Aminosuccinic acid, (R)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid, D-Asparaginic acid, D-Aspartic acid, H-D-Asp-OH

040077-500G
FLUO040077-500GEA 0 EUR InStock
FLUO040077-500G
D(-)-Acide aspartique
D(-)-Aspartic acid


Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,1 g/mol
Point de fusion: 251 °C
Numéro MDL: MFCD00063081
Numéro CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 13,00845
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité