Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-4-ethynylbenzène

Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne

040093-5G
FLUO040093-5GEA 0 EUR InStock
FLUO040093-5G
1-Chloro-4-ethynylbenzène
1-Chloro-4-ethynylbenzène


Formule: C₈H₅Cl
MW: 136,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191917
Numéro CAS: 873-73-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité