Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique

Synonyms: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol

040100-25G
FLUO040100-25GEA 0 EUR InStock
FLUO040100-25G
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique


Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008062
Numéro CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité