Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloroindole

Synonyms: 5-Chloro-1H-indole

040175-10G
FLUO040175-10GEA 0 EUR InStock
FLUO040175-10G
5-Chloroindole
5-Chloroindole


Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00005672
Numéro CAS: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité