Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine

Danger

040228-1G
FLUO040228-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040228-1G
2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine
2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine


Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00023197
Numéro CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité