Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-ethynylbenzène

Synonyms: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene

040350-5G
FLUO040350-5GEA 0 EUR InStock
FLUO040350-5G
1-Bromo-2-ethynylbenzène
1-Bromo-2-ethynylbenzène


Formule: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1.4434 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD01863358
Numéro CAS: 766-46-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité