Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoroisatoic anhydride

Synonyms: 7-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione

040353-5G
FLUO040353-5GEA 0 EUR InStock
FLUO040353-5G
4-Fluoroisatoic anhydride
4-Fluoroisatoic anhydride


Formule: C₈H₄FNO₃
MW: 181,1200 g/mol
Numéro MDL: MFCD03839826
Numéro CAS: 321-50-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité