Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoroisatoic anhydride

Synonyms: 8-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione

040354-1G
FLUO040354-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040354-1G
3-Fluoroisatoic anhydride
3-Fluoroisatoic anhydride


Formule: C₈H₄FNO₃
MW: 181,1207 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796569
Numéro CAS: 174463-53-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité