Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-1-Boc-3-(Hydroxymethyl)piperazine

Synonyms: (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, (3R)-3-(Hydroxymethyl)piperazine, N1-BOC protected

040658-1G
FLUO040658-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040658-1G
(R)-1-Boc-3-(Hydroxymethyl)piperazine
(R)-1-Boc-3-(Hydroxymethyl)piperazine


Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,2774 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863888
Numéro CAS: 278788-66-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité