Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one

Synonyms: 8-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one

040715-1G
FLUO040715-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040715-1G
8-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
8-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one


Formule: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796575
Numéro CAS: 651735-60-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité