Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylate

Synonyms: Ethyl 5-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate

041000-1G
FLUO041000-1GEA 0 EUR InStock
FLUO041000-1G
Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylate


Formule: C₁₂H₁₀N₂O₅
MW: 262,2200 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179429
Numéro CAS: 72030-87-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité