3-(Boc-amino)-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Synonyms: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
041173-10G
FLUO041173-10GEA 0 EUR InStock
FLUO041173-10G
3-(Boc-amino)-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈ClNO₄
MW: 299,7500 g/mol
Numéro MDL: MFCD02090709
Numéro CAS: 284493-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité