Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Boc-4-(tosyloxy)piperidine

Synonyms: 1-Boc-4-(Tosyloxy)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(p-toluenesulphonyloxy)piperidine, 1-Boc-4-tosyloxypiperidine, 4-Tosyloxypiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidyl p-Toluenesulphonate, tert-Butyl 4-(p-Toluenesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-Tosyloxypiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidyl p-Toluenesulphonate, 4-(p-Toluenesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester

041320-5G
FLUO041320-5GEA 0 EUR InStock
FLUO041320-5G
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidine
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidine


Formule: C₁₇H₂₅NO₅S
MW: 355,4500 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796535
Numéro CAS: 118811-07-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité