Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique
043411-5G
FLUO043411-5GEA 0 EUR InStock
FLUO043411-5G
Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009944
Numéro CAS: 22059-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité