4,4-Difluorocyclohexanone
044463-5G
FLUO044463-5GEA 0 EUR InStock
FLUO044463-5G
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
Formule: C₆H₈F₂O
MW: 134,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD08146635
Numéro CAS: 22515-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité