Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-2,3-difluorotoluene

Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene

045039-5G
FLUO045039-5GEA 0 EUR InStock
FLUO045039-5G
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
6-Bromo-2,3-difluorotoluene


Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD07777161
Numéro CAS: 847502-81-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité