2-Fluoro-5-nitroanisole
Synonyms: 1-Fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene
045066-25G
FLUO045066-25GEA 0 EUR InStock
FLUO045066-25G
2-Fluoro-5-nitroanisole
2-Fluoro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD07782081
Numéro CAS: 454-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité