Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)

Synonyms: 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate

045143-25G
FLUO045143-25GEA 0 EUR InStock
FLUO045143-25G
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)


Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MW: 371,144 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité