Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)

Synonyms: TAPSO, 2-Hydroxy-3-{[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)-ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, 3-[N-Tris(hydroxymethyl)methylamino]-2-hydroxypropanesulphonic acid

045152-250G
FLUO045152-250GEA 0 EUR InStock
FLUO045152-250G
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)


Formule: C₇H₁₇NO₇S
MW: 259,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038352
Numéro CAS: 68399-81-5
EINECS: 269-993-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité