Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)

Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol

045157-100G
FLUO045157-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045157-100G
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)


Formule: C₈H₁₉NO₅
MW: 209,24 g/mol
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002853
Numéro CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité