Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium

Attention
Synonyms: Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol acetate salt, Trimethylolaminomethane acetate, Tris acetate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acetate

045158-100G
FLUO045158-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045158-100G
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium


Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
MW: 181,1870 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038951
Numéro CAS: 6850-28-8
EINECS: 229-939-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité