Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AMPSO

Synonyms: N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulphonic acid

045159-100G
FLUO045159-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045159-100G
AMPSO
AMPSO


Formule: C₇H₁₇NO₅S
MW: 227,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041777
Numéro CAS: 68399-79-1
EINECS: 269-991-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité