Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

HEPPSO (Acide β-hydroxy-4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-propanesulfonique)

Danger
Synonyms: 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxypropanesulphonic acid

045160-25G
FLUO045160-25GEA 0 EUR InStock
FLUO045160-25G
HEPPSO (Acide β-hydroxy-4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-propanesulfonique)
HEPPSO (Acide β-hydroxy-4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-propanesulfonique)


Formule: C₉H₂₀N₂O₅S
MW: 268,3305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038351
Numéro CAS: 68399-78-0
EINECS: 269-990-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité