Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phloroglucinol

Attention
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene

045197-250G
FLUO045197-250GEA 0 EUR InStock
FLUO045197-250G
Phloroglucinol
Phloroglucinol


Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217…220 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002286
Numéro CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité