Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid

Synonyms: 3-Dimethylaminophenylboronic acid, 3-(Dimethylamino)benzeneboronic acid

045272-1G
FLUO045272-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045272-1G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid


Formule: C₈H₁₂BNO₂
MW: 164,9974 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318996
Numéro CAS: 178752-79-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité