Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-aminopicolinate

Synonyms: 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopyridine-2-carboxylate, 4-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopicolinate

045786-1G
FLUO045786-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045786-1G
Methyl-4-aminopicolinate
Methyl-4-aminopicolinate


Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00956000
Numéro CAS: 71469-93-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité