Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole

Synonyms: 4-Nitrobenzo[c][1,2,5]thiadiazole

045796-25G
FLUO045796-25GEA 0 EUR InStock
FLUO045796-25G
4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole
4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole


Formule: C₆H₃N₃O₂S
MW: 181,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068050
Numéro CAS: 6583-06-8
EINECS: 229-514-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité