Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6-Dichloropicolinic acid

Synonyms: 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid

045805-25G
FLUO045805-25GEA 0 EUR InStock
FLUO045805-25G
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid


Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078655
Numéro CAS: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité