Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',4'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone

Synonyms: 1-(3,4-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone

046461-1G
FLUO046461-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046461-1G
3',4'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone


Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,1289 g/mol
Numéro MDL: MFCD12545936
Numéro CAS: 816450-98-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité