Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate d'octadécyle

Synonyms: Acetic acid Octadecyl ester, Stearyl acetate, Acetic acid Stearyl ester

046703-250G
FLUO046703-250GEA 0 EUR InStock
FLUO046703-250G
Acétate d'octadécyle
Acétate d'octadécyle


Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34.5 °C
Densité: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043649
Numéro CAS: 822-23-1
EINECS: 212-493-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité