Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminoindane

Attention
Synonyms: 2-Aminoindane, 2,3-Dihydro-1H-inden-2-ylamine

046718-5G
FLUO046718-5GEA 0 EUR InStock
FLUO046718-5G
2-Aminoindane
2-Aminoindane


Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082597
Numéro CAS: 2975-41-9
EINECS: 221-021-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité