Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Docosanoate de méthyle

Synonyms: Methyl behenate, Docosanoic acid methyl ester, Behenic acid methyl ester

046735-25G
FLUO046735-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046735-25G
Docosanoate de méthyle
Docosanoate de méthyle


Formule: C₂₃H₄₆O₂
MW: 354,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009347
Numéro CAS: 929-77-1
EINECS: 213-207-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité