Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,4-dinitrobenzoïque

Attention

046779-100G
FLUO046779-100GEA 0 EUR InStock
FLUO046779-100G
Acide 3,4-dinitrobenzoïque
Acide 3,4-dinitrobenzoïque


Formule: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Point de fusion: 165.5…166.5 °C
Densité: 1.674 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007255
Numéro CAS: 528-45-0
EINECS: 208-433-9
Merck Index: 13,03303
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité