Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone

Synonyms: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone

046837-25G
FLUO046837-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046837-25G
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone


Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006580
Numéro CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité