Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-méthylcinnamique

Synonyms: 3-(p-Tolyl)acrylic acid

046849-100G
FLUO046849-100GEA 0 EUR InStock
FLUO046849-100G
Acide 4-méthylcinnamique
Acide 4-méthylcinnamique


Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196…198 °C
Numéro MDL: MFCD00002697
Numéro CAS: 1866-39-3
EINECS: 217-479-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité