Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylpyrazole

Danger
Synonyms: 1-Methylpyrazole

046854-25G
FLUO046854-25GEA 46.78 EUR InStock
FLUO046854-25G
1-Méthylpyrazole
1-Méthylpyrazole


Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Densité: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00144943
Numéro CAS: 930-36-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité