Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Nitro-9,10-anthraquinone

Synonyms: 1-Nitroanthraquinone, 1-Nitroanthracene-9,10-dione

046863-500G
FLUO046863-500GEA 0 EUR InStock
FLUO046863-500G
1-Nitro-9,10-anthraquinone
1-Nitro-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₄H₇NO₄
MW: 253,2097 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019140
Numéro CAS: 82-34-8
EINECS: 201-413-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité