Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge de quinaldine

Synonyms: 2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolinium iodide, 2-(4-(Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolin-1-ium iodide

046880-25G
FLUO046880-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046880-25G
Rouge de quinaldine
Rouge de quinaldine


Formule: C₂₁H₂₃IN₂
MW: 430,33 g/mol
Point de fusion: 240 °C
Numéro MDL: MFCD00011968
Numéro CAS: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Index: 12,08230
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité