Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Thienylacétonitrile

Synonyms: 2-(Thiophen-3-yl)acetonitrile, 3-Thiopheneacetonitrile

046894-25G
FLUO046894-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046894-25G
3-Thienylacétonitrile
3-Thienylacétonitrile


Formule: C₆H₅NS
MW: 123,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005471
Numéro CAS: 13781-53-8
EINECS: 237-433-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité