Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Isocyanate de benzyle


046913-25G
FLUO046913-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046913-25G
Isocyanate de benzyle
Isocyanate de benzyle


Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Densité: 1.0838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45 °C
Numéro MDL: MFCD00009701
Numéro CAS: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
ONU: 3080
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité