Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 3-bromophényle

Synonyms: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene

046916-5G
FLUO046916-5GEA 0 EUR InStock
FLUO046916-5G
Isocyanate de 3-bromophényle
Isocyanate de 3-bromophényle


Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 1.586 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002014
Numéro CAS: 23138-55-8
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité