Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 4-bromophényle

Synonyms: 1-Bromo-4-isocyanatobenzene

046917-25G
FLUO046917-25GEA 0 EUR InStock
FLUO046917-25G
Isocyanate de 4-bromophényle
Isocyanate de 4-bromophényle


Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00002022
Numéro CAS: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01415
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité