Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 4-cyanophényle


046926-5G
FLUO046926-5GEA 0 EUR InStock
FLUO046926-5G
Isocyanate de 4-cyanophényle
Isocyanate de 4-cyanophényle


Formule: C₈H₄N₂O
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 99 °C
Numéro CAS: 40465-45-0
EINECS: 254-934-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité